Learn More
Thermo Scientific™ Rack et supports de racks CryoPlus
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000003
Code produit. 10355914
  • 375.87€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2
Racks verticaux, phase liquide
  • 2 ml, 5 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 25 alvéoles)
Racks verticaux, phase vapeur
  • 2 ml, 4 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase liquide
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase vapeur
  • 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 7 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 5 ml, 6 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
  • Les canes pour tubes et paillettes de 2 ml, 4 ml, 5 ml comprennent 8 boîtes
Racks triangulaires, phase liquide
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 12 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
Racks triangulaires, phase vapeur
  • 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 10 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack carré, phase vapeur
4 mL
7 boîtes en carton avec 100 séparateurs de cellules
7 boîtes
4 ml boîtes flacon
CryoPlus 1 , 2, 3 , 4
7 boîtes/rack