Learn More
Thermo Scientific™ Canisters, cadres et séparateurs CryoPlus™
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons avec les boîtes, les cadres et les séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™, à utiliser avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000616
Code produit. 15247476
  • 1899.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons.Les boîtes, cadres et séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™ sont destinés à être utilisés avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus LN2.Idéal pour stocker le sang, les composants sanguins et la moelle osseuse.
Cadres (liquide)
  • Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, contient 7 boîtes
  • Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, contient 4 boîtes
  • Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, contient 4 boîtes
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, contient 4 boîtes
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, contient 4 boîtes
Boîtes
  • Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, boîte à bras pivotant
  • Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte à bras pivotant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras coulissant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras pivotant
Séparateurs de plateforme
  • 50 ml Fenwal 4R9951 pour cadres et boîtes
  • 250 ml Fenwal 4R5461 pour cadres et boîtes
  • 500 ml Fenwal 4R5462 pour cadres et boîtes
  • 500 ml Gambro DF-200 pour cadres et boîtes
  • 700 ml Gambro DF-700 pour cadres et boîtes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Séparateurs de plateforme ; 50 ml, Fenwal 4R9951 pour cadres et boîtes
700 mL
CryoPlus 1
Séparateurs de plateforme
Coulissant
Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml)