Learn More
Gonotec™ Osmomètre à point de congélation et échantillon unique Osmomat 3000
Click to view available options
Type d’affichage:
Écran tactile LCD
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Détermine l’osmolalité totale des solutions aqueuses
- Nécessite de très petits volumes d’échantillons et peut donc être appliqué pour des tâches de mesure extrêmes
- La rapidité permet des mesures en série en très peu de temps
- Peut être contrôlé facilement et confortablement via un écran tactile
- Guidage étape par étape de l’utilisateur dans toutes les fonctions de mesure
- Assistance QM pour le superviseur du laboratoire
- Étalonnage à 2 ou 3 points
- Les résultats sont envoyés à l’imprimante intégrée sous un format prêt à l’emploi
- Peut être connecté via USB ou RS232 pour le transfert de données vers un PC
- Le dernier résultat reste disponible pour la lecture même après le passage automatique en mode veille
- La conception robuste de l’équipement de mesure facilite la manipulation et l’entretien de cette unité
- Menu disponible en plusieurs langues
- Étalonnage automatique à l’aide des étalons Gonotec
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Écran tactile LCD |
| Agent de refroidissement | Grâce à deux systèmes de refroidissement Peltier séparés avec dissipation thermique par air, le processus de cristallisation par l’extrémité d’une aiguille en acier inoxydable recouverte de cristaux de glace qui est automatiquement contrôlée |
| À utiliser avec (application) | Médecine générale, routine et recherche, médecine légale, microscopie électronique, physiologie, laboratoires cliniques, pédiatrie, urologie et bien plus encore |
| Durée de mesure | 60 s |
| Plage | 0 à 3 000 mOsmol/kg H2O |
| Reproductibilité | < ±2 chiffres (0...400) mOsmol/kg H2O < ±0,5 % (400...1 500) mOsmol/kg H2O < ±1,0 % (1 500...3 000) mOsmol/kg H2O |
| Résolution | 1 mOsmol/kg H2O |
| Taille de l’échantillon | 50 μl (15 μl en option) |
| Température (métrique) en fonctionnement | 10°C à 35°C |
| Poids (métrique) | 6,4 kg |
| Afficher plus |