Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) are designed with reliability, protection, and data traceability in mind for your sample preparation needs.
Marque: Thermo Scientific™ TSCM17XV
Description
For customers in research, cell and gene therapy, vaccine production, and biobanking, the CryoMed Controlled-Rate Freezer (CRF) provides precise, repeatable freezing results that protect samples from intracellular freezing. The CryoMed CRF features enhanced data traceability via a touch screen user interface and offers customizable freezing profiles while supporting 21 CFR part 11 and GMP needs.
Les congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific Cryomed (CRF) sont conçus dans un souci de fiabilité, protection et traçabilité des données, pour la préparation de vos échantillons et de vos besoins en matière de BPF.
Fonctionnement convivial avec une meilleure traçabilité des données
- L’écran tactile intuitif permet une configuration, un fonctionnement et une revue faciles d’un cycle de congélation
- Six profils de congélation prédéfinis et un espace pouvant accueillir jusqu’à 14 profils de congélation définis par l’utilisateur et “personnalisés”
- L’interface utilisateur à écran tactile intégrée consigne l’utilisation et les événements pour satisfaire aux exigences de la norme 21 CFR part 11
- L’exportation de données USB des journaux d’exécution de fichiers .pdf satisfait aux exigences de la norme 21 CFR part 11
- Sécurité des utilisateurs : 3 niveaux d’accessibilité des utilisateurs
- La fonctionnalité “exécution en dernier” permet l’exécution consécutive du même profil par un toucher de bouton
- Le logiciel d’interface PC offre des fonctions d’exploitation à distance, un bilan des performances et la création de profils personnalisés
Suivi de l’exécution en temps réel pour la protection des échantillons
- Les températures de la chambre et de l’échantillon sont surveillées par des thermocouples de type T, ce qui élimine le temps de latence et permet une réactivité “en temps réel”
- Alarmes standard pour alerter les utilisateurs en cas de pannes de thermocouple, dysfonctionnement de l’élément chauffant, limites de température haut/bas, suivi de la température, panne d’alimentation et fin de cycle
- Contact pour report d’alarme à distance
- Imprimante thermique en option
Performances de température fiables pour une utilisation à haut débit
- Les électrovannes doubles sont conçues pour équilibrer le volume d’injection LN2 pour un contrôle précis de la température et une congélation accélérée
- L’indicateur de maintenance préventive pour le remplacement du solénoïde LN2 limite les temps d’arrêt
- Contrôle de la température et uniformité grâce à un système de manipulation de l’air et d’anneau d’injection d’azote liquide
- Compatible avec les techniques de nettoyage VHP
- Mousse isolante respectueuse de l’environnement
- Acier inoxydable de type 304 avec revêtement externe peint
La garantie varie selon les régions. Contactez votre représentant local pour en savoir plus.
Spécification
Congélateur à débit contrôlé | |
17 L | |
Acier inoxydable | |
CE | |
La garantie varie selon les régions. Consultez votre responsable de compte local pour obtenir plus d’informations | |
Chargement par l’avant | |
13 x 7 x 12 in (33 x 17,8 x 30,5 cm) | |
Oui | |
Compatible avec Thermo Fisher Connect | |
UE | |
<380 | |
69,8 kg |
0,6 ft3 | |
-180° à +50°C | |
Acier thermolaqué | |
Interface utilisateur à écran tactile | |
Usage général sans imprimante | |
24,3 x 37,3 x 21,7 in (61 x 94,7 x 55,1 cm) | |
Exportation des données via USB | |
Logiciel d’interface PC pris en charge | |
12 A | |
220/230 V, 50/60Hz | |
154 lb |