Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs contrôlés par paliers CryoMed™
Les congélateurs Thermo Scientific CryoMed sont des solutions de congélation contrôlée par paliers d'une extrème simplicité.
Spécification
| Gamme de températures | -180 ° C à 50 ° C |
|---|---|
| Isolation | PUR |
| Finition externe | Acier thermolaqué |
| Garantie | La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. |
| Programmabilité PC | oui |
Description
Les congélateurs Thermo Scientific CryoMed sont des solutions de congélation contrôlée par paliers d'une extrème simplicité.
Ces unités sont des systèmes de congélation complets monoblocs. Les panneaux de contrôle et les imprimantes thermiques sont intégrés, il n’y a pas de composants électriques à monter et à raccorder. Plusieurs profils de congélation peuvent être adaptés à des protocoles spécifiques Perfectionnez facilement le fonctionnement du congélateur en ajoutant un PC, en installant le logiciel Controlled-Rate Freezing PC Interface pour MS Windows™ (inclus) et en connectant une imprimante à jet d’encre externe.
Fourni avec six profils de congélation prédéfinis standard et 10 profils définis par l’utilisateur (20 étapes/profil) qui peuvent être modifiés pour les protocoles personnalisés.Programmation et surveillance aisées
- Les températures de la chambre et des échantillons ainsi que l’état de fonctionnement s'affichent simultanément sur l’écran LCD rétroéclairé
- La température de la chambre est surveillée par un thermocouple de type T monté en un point fixe
- La température des échantillons est surveillée par le thermocouple de type T via un câble souple (inclus)
- L’étape de pré-refroidissement lance automatiquement le programme de congélation lorsque les températures de la chambre et des échantillons sont équilibrées (écart maximum de 1°C) Des indicateurs sonores avertissent l’opérateur une fois l’autonomie arrivée à échéance
- Fonctionnement continu en cas de coupure de courant inférieure à 10 secondes ; alarme sonore/visuelle pour les coupures supérieures à 10 secondes
- Code d’accès modifiable pour une sécurité accrue
- Panneau de commande intuitif et imprimante thermique intégrée
- Des électrovannes doubles augmentent le volume d’injection LN2 permettant un contrôle précis de la température et accélèrent la congélation pour optimiser la viabilité des cellules
- Le système de traitement de l’air et l’anneau à azote liquide spécialement conçus fonctionnent en tandem assurant un contrôle précis et l’uniformité de la température
- Protection contre les surtempératures sur l’élément de chauffe
- Structure en acier inoxydable 304
- Revêtement extérieur par pulvérisation Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ Les joints renforcés assurent une bonne étanchéité de la porte ; les profils pare-vapeur en PTFE empêchent que la congélation ne bloque la porte en position fermée Les modèles à accès par l'avant et le haut sont conçus pour la FIV et pour faciliter “l'ensemencement”
Spécification
| -180 ° C à 50 ° C | |
| Acier thermolaqué | |
| oui |
| PUR | |
| La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. |