Learn More
Thermo Scientific™ Presses à sachets de congélation Cryomed™
Procédez à des congélations contrôlées par paliers grâce à un congélateur prévu à cet effet et à ces presses de congélation de sachets Cryomed.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000321
Code produit. 10544924
  • 1326.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Effectuez des applications de congélation à taux contrôlé grâce à un congélateur à débit contrôlé et à ces presses de sac de congélation Thermo Scientific™ Cryomed™.
Rack congélateur progressif
• Rack 2 poches de sang 700mL Gambro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hält 2 Beutel
Gambro DF-700
CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Sachets (2)