Learn More
Heathrow Scientific™ Partitions pour boîtes de flacons cryogéniques
GREENER_CHOICE
Faites correspondre la partition aux exigences de vos tubes et sélectionnez la boîte de la taille appropriée. Les partitions Heathrow Scientific™ pour boîtes de flacons cryogéniques sont fabriquées en carton.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS2860H
28.59 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11384015
  • 33.50€ / 12 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les boîtes de flacons cryogéniques
  • Fabrication en carton
  • Convient aux tubes de 1,5/2,0 ml
Spécification
Spécification
Blanc
Partition pour boîte cryogénique
12/Bte
12 mm
Carton
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
9 x 9
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Partitions pour boîtes de flacons cryogéniques >