Learn More
Brand™ Tubes cryogéniques avec bouchon à vis à filetage interne
En PP. Les tubes cryogéniques BRAND™ avec bouchon à vis à filetage interne comprennent une grande zone dépolie pour le marquage et des inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons. Gradués, fond en U avec un diamètre externe de 12,5 mm. Stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines. Stabilité thermique jusqu’à –196°C et autoclavables jusqu’à 121°C (2 bar).
Marque: Brand™ 114842
335.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP
- Gradué
- Diamètre externe : 12,5mm
- Fond en U
- Grande zone dépolie pour le marquage et inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons.
- Stabilité de la température à –196°C.
- Rayon γ stérile (SAL10-6) et autoclavable à 121°C (2 bars).
- DIN EN 285, marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Les tubes cryogéniques sont stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines.
Spécification
DIN EN 285 | |
Tube cryogénique | |
2,0 mL | |
PP | |
Oui | |
Oui | |
Bouchon à vis |
12,5 mm | |
Autoclavable | |
Fond en U | |
Jusqu’à 1,8 ml | |
Stérile | |
48 mm |