Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage cryogénique en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, vert, orange, violet, jaune
Jaune
Naturel
Orange
Rose
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Description
Encombrement réduit permettant de stocker jusqu’à 81 microtubes et flacons cryogéniques.
- En PP
- Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
- Couvercle emboîtant facile à ouvrir
- Convient au stockage à basse température
- Tubes : 1,5 / 2,0 ml
- Puits : 81
- Diamètre des puits : 12,3mm
- Autoclavables
Chaque boîte de stockage de microtubes Fisherbrand™ est conçue pour une identification visuelle rapide.
- Puits uniformes avec identification d’emplacements
- La capacité des tubes est indiquée à l’extérieur de la boîte
- Couleurs vives translucides et surface dépolie pour le marquage
- Forme caractéristique en forme de creux
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle emboîtant |
| Couleur | Orange |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
| À utiliser avec (application) | Stockage des microtubes |
| Capacité | 81 |
| Quantité | 5/boîte |
| Matrice de tubes | 9 x 9 |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 130 x 47 mm |
| Afficher plus |