Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage cryogénique en polypropylène
Stockez jusqu’à 81 microtubes et des flacons cryogéniques dans des boîtes aux couleurs vives. Les boîtes de stockage de microtubes en polypropylène Fisherbrand™ sont conçues pour une identification visuelle rapide et un accès facile dans un format compact. Convient au stockage à basse température.
Marque: Fisherbrand™
40.83 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
Format compact permettant de stocker jusqu’à 81 microtubes et flacons cryogéniques.- En PP
- Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
- Couvercle emboîtant facile à ouvrir
- Convient au stockage à basse température
- Tubes : 1,5/2,0 ml
- Puits : 81
- Diamètre des puits : 12,3mm
- Autoclavables
- Puits uniformes avec identification d’emplacements
- La capacité des tubes est indiquée à l’extérieur de la boîte
- Couleurs vives translucides et surface dépolie pour le marquage
- Forme caractéristique en forme de creux
Spécification
Couvercle emboîtant | |
Polypropylène | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |
Jaune | |
Carré | |
Stockage des microtubes | |
5 Paquets | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm | |
0,75 kg |