Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes cryogéniques en polyoléfine – Rouleau
Pour un étiquetage sûr et sans compromis des flacons cryogéniques et microtubesConçues pour adhérer sans se déchirer dans des conditions de congélation cryogéniqueLes étiquettes cryogéniques en polyoléfine Fisherbrand™ peuvent résister à des températures extrêmes, à l’ébullition, à l’autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation, sans se décoller, se craqueler ni se détériorer.
Marque: Fisherbrand™ HEALCRY-1300
65.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de température : -196°C à 150°C
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C, autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inertes, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
- Adhère à la plupart des plastiques (tubes 100 % PP vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller, ni se détériorer
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
Sheet | |
Laser | |
Non stérile | |
Cryotubes et microtubes classiques | |
-320.8°F to 302°F | |
28 x 44 mm | |
28 mm | |
44 mm |
Acrylique | |
Matte | |
Polyolefin | |
Labels | |
Marquage des articles utilisés en conjonction avec le stockage cryogénique, l’utilisation de LN2, la centrifugation, l’autoclavage, les bains-marie et l’ébullition | |
1 000/paquet | |
-196°C à +150°C | |
1.1 in. | |
1,7 in |