Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.18140kg
Description
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Idéales pour le stockage cryogénique, les applications impliquant de l’azote liquide, la réfrigération et la congélation à très basse température. Conviennent à une utilisation sur des microtubes à centrifuger, des flacons cryogéniques, des racks, des boîtes et des plaques de microtitration. Supportent des températures allant de -196° à +121°C (-321° à +250°F)
- Aucune lamination nécessaire
- Les étiquettes plus fines permettent aux tubes de s’adapter à la plupart des systèmes de stockage
- Disponibles dans plusieurs couleurs et dimensions
- Elles ne se décolleront pas dans le cadre d’une utilisation normale (sous réserve du respect des instructions par l’utilisateur)
- Également proposé sous forme de feuilles compatibles avec les imprimantes laser (voir réf. séries 15-930 et 15-940)
Applications impliquant un stockage cryogénique, de l’azote liquide, une réfrigération et une congélation à très basse température
Spécification
Assorties | |
Étiquette cryogénique | |
Tube de 0,5 à 1,5 ml | |
0,375 po de diamètre | |
-196°C à +121°C | |
0,375 in |
Étiquette | |
Applications de stockage cryogénique, d’azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température | |
5000/paquet | |
-321 à 250°F | |
0,375 in de diamètre | |
0,95 cm |