Learn More
SPEX Certiprep™ Gants cryogéniques
Code produit. 13473210 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Les gants cryogéniques SPEX Certiprep™ sont conçus pour protéger les mains et les bras contre les matériaux ultra-froids et l’exposition à l’azote liquide.
  • Gants cryogéniques spécialement conçus pour protéger les mains et les bras des dangers associés à la manipulation de l’azote liquide
  • Hautement recommandé pour le fonctionnement en toute sécurité du Freezer/Mill™
  • Isolation multicouche pour une protection optimale
  • Flexible et léger pour une excellente dextérité
  • Confortable à porter pendant de longues périodes
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Tissu
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions S