Learn More
SPEX Certiprep™ Gants cryogéniques
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
1 paire
Description
- Gants cryogéniques spécialement conçus pour protéger les mains et les bras des dangers associés à la manipulation de l’azote liquide
- Hautement recommandé pour le fonctionnement en toute sécurité du Freezer/Mill™
- Isolation multicouche pour une protection optimale
- Flexible et léger pour une excellente dextérité
- Confortable à porter pendant de longues périodes
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Tissu |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants cryogéniques |
| Dimensions | M |
| Stérilité | Non stérile |