Learn More
Scilabub™ Gants cryogéniques étanche longueur mi-bras Frosters™
Click to view available options
Dimensions:
S
Description
- Pour une utilisation avec des matériaux stockés avec de l’azote liquide et dans d’autres environnements très froids, tels que des congélateurs, des chambres froides, des postes de travail avec de la glace sèche et du microtome
- Une excellente isolation nécessite moins d’épaisseur, ce qui donne plus de dextérité
- À la température réelle de l’azote liquide, le matériau se raidit mais reste suffisamment flexible pour être utilisé (N.B. les gants ne doivent pas être immergés dans l’azote liquide)
- Fibre synthétique externe pour plus de flexibilité grâce à la membrane avancée pour une protection supplémentaire
- La couche extérieure en polyamide bleu royal tissé possède un revêtement étanche pour résister à l’eau condensée sur des surfaces froides, mais elle reste perméable à la vapeur d’eau
- Quatre tailles de main et trois longueurs dans l’ensemble de la gamme de produits, le tout s’étendant sur le poignet
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE 0120, EN 5 11 : 2006 |
Couleur | Bleu |
Matériau | Tissu |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants cryogéniques Frosters longueur mi-bras |
Dimensions | S |
Stérilité | Non stérile |
Résistant à | Eau |
Longueur (métrique) | 500 mm |