Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes cryogéniques
Code produit. 15126443 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 flacons
4 flacons
Boîte cryogénique carrée
CryoPlus 1,2,3,4
cryoboîtes
racks CryoPlus
Type:
Boîte en acier inoxydable
Boîte en carton
Rack vertical en phase liquide
Séparateur en carton
Capacité:
Boîtes
Boîtes cryogéniques
Capacité en flacons:
25
40
81
100
300
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15126443
Marque: Thermo Scientific™ 4000195
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
CryoPlus
CryoPlus
Maximisez la capacité de stockage avec les boîtes de cryoconservation Thermo Scientific.
Boîtes en carton
  • Verticale (2 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
  • Carrée (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
  • Triangulaire (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 81 alvéoles)
Boîtes en polycarbonate
  • Verticale (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81)
  • Carrée (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81 ; 4 ml avec division cellulaire par 81)
Boîtes en acier inoxydable†
  • Carrée (2 ou 4 ml)
  • Triangulaire (2 ml)
†Les boîtes en acier inox ne contiennent pas de séparateurs à alvéoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boîte en carton
Capacité (métrique) 4 mL
À utiliser avec (équipement) CryoPlus 1,2,3,4
Comprend 81-cell Divider
Capacité en flacons 81
Capacité Boîtes