Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes cryogéniques
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 flacons
4 flacons
Boîte cryogénique carrée
CryoPlus 1,2,3,4
cryoboîtes
racks CryoPlus
Type:
Boîte en acier inoxydable
Boîte en carton
Rack vertical en phase liquide
Séparateur en carton
Capacité:
Boîtes
Boîtes cryogéniques
Capacité en flacons:
25
40
81
100
300
Conditionnement:
1 pièce
Description
CryoPlus
Maximisez la capacité de stockage avec les boîtes de cryoconservation Thermo Scientific.
Pour boîtes de carton
- Verticale (2 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
- Carrée (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
- Triangulaire (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 81 alvéoles)
Pour boîtes en polycarbonate
- Verticale (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81)
- Carrée (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81 ; 4 ml avec division cellulaire par 81)
Pour boîtes en acier inox†
- Carrée (2 ou 4 ml)
- Triangulaire (2 ml)
Spécification
Spécification
| Type | Rack vertical en phase liquide |
| Capacité (impériale) | 7,06 ft3 |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Capacité en flacons | 300 |
| Capacité | Boîtes |
| Capacité du portoir | 12 boîtes |