Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes cryogéniques
CryoPlus
Marque:  Thermo Scientific™ 4000014
6.75 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10222240
  • 7.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
CryoPlus
Maximisez la capacité de stockage avec les boîtes de cryoconservation Thermo Scientific.
Pour boîtes de carton
  • Verticale (2 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
  • Carrée (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
  • Triangulaire (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 81 alvéoles)
Pour boîtes en polycarbonate
  • Verticale (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81)
  • Carrée (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81 ; 4 ml avec division cellulaire par 81)
Pour boîtes en acier inox†
  • Carrée (2 ou 4 ml)
  • Triangulaire (2 ml)
†Les boîtes en acier inox ne contiennent pas de séparateurs à alvéoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 ml avec 100 séparateurs cellulaires)
7,06 ft3
2 flacons
Boîte en carton
2 ml
Boîtes cryogéniques