Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuses Cryofuge™ 8 et 16 banques de sang
Grâce à sa capacité accrue de 16 poches de sang de 500 ml et à sa conception conviviale, cette centrifugeuse rend la manipulation de gros volumes plus facile et plus pratique tout en suivant des protocoles que vous avez déjà validés.
Spécification
Type de contrôleur | Centri-Touch Touchscreen |
---|---|
Dimensions (H x l x P) | 39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm) |
Gamme de produits | Thermo Scientific™ |
Réfrigéré | Yes |
Étalons | EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 3rd Edition, IEC 61010-2-101 3rd Edition, EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 |
Description
Grâce à leur ergonomie améliorée, leur conception compacte et une configuration rapide des cycles traçables et reproductibles, les NOUVELLES centrifugeuses pour banques de sang Thermo Scientific™ Cryofuge™ 8 et 16 assurent une productivité du traitement du sang simplifié.
- Fonction Auto-Door™ : Ouvrez et fermez automatiquement la porte de la centrifugeuse en actionnant tout simplement le bouton-poussoir.
- Fonction Auto-Lid™ : Ouverture et fermeture instantanées du rotor avec stockage du couvercle.
- Interface Centri-Touch™ : L’affichage lumineux, extrêmement visible et à l’épreuve des gants simplifie la configuration du cycle grâce à la fonction Thermo Scientific™ Centri-Cross™, pour convertir vos protocoles existants.
- Fonction force centrifuge accumulée (ACE™) : Ajustez automatiquement la durée du cycle pour prendre en compte et éliminer les variations d’accélération/de décélération, qui pourraient autrement se solder par une séparation incomplète de la plaquette.
- Technologie Eco-Spin™ : Profitez d’une économie énergétique pouvant atteindre jusqu’à 64 % grâce aux rotors carénés.
Les centrifugeuses Cryofuge sont disponibles dans deux modèles, suffisamment souples pour permettre de sélectionner des rotors de capacité supérieure ou suivre les flux de travaux existants. Pour répondre aux besoins de traitement sanguin à débit standard ou moyen, utilisez la centrifugeuse Cryofuge 8, dotée d’une capacité de 6 poches de sang de 550 ml, que vous pouvez mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 8 poches de sang de 550 ml, avec le même système de godets. La centrifugeuse Cryofuge 16 est conçue pour un traitement sanguin à haut débit avec 12 poches de sang de 500 ml. Vous pouvez la mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 16 poches de sang de 500 ml avec les mêmes godets. Tous les modèles sont conformes aux dernières normes internationales de sécurité et de conformité.
Garantie
2 années sur unité ; 5 années sur train de transmission (arbre de moteur et entraînement) ; 5 années en réfrigération
Spécification
Centri-Touch Touchscreen | |
Thermo Scientific™ | |
EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 3rd Edition, IEC 61010-2-101 3rd Edition, EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 | |
Blood Banking Centrifuge | |
UL, FDA listed, CE Marked for Medical Devices Directive 93/42/EEC | |
Refrigeration off when door opens, Eco-Spin windshielded rotors | |
Multilingual selection, on-board training videos, user logging, user lock-out, automatic door opening, automatic rotor ID, on-screen display for imbalance, over temperature, stainless steel chamber, guidance display for error messages |
39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm) | |
Yes | |
-20°C to +40°C, adjustable to 1°C | |
99 hours 59 min 59 sec (1 sec increments) | |
DuraFlex high torque brushless drive technology | |
2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration | |
11 accel, 12 decel, multiple emulation profiles |