Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de stockage cryogénique à haut rendement CryoExtra™ avec batterie de secours, 797 L
La série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant ainsi une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Marque: Thermo Scientific™
Description
Conception pour le stockage en phase liquide et en phase vapeur, la série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Spécification
Stockage cryogénique LN2 à remplissage automatique | |
797 L | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Roulettes de 3 in (standard) | |
42 in | |
1067 mm | |
Raccord d'accès pour sonde indépendante | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
469 kg | |
327 kg |
28,14 f^3 | |
1 | |
Vide | |
CE | |
49 x 51 x 67 in (1245 x 1295 x 1702 mm) | |
17,5 in | |
445 mm | |
0,73 A à 110 V et 0,35 A à 230 V | |
100 - 230 V | |
40600 flacons de 2 ml (capacité maximale) | |
720 lb | |
Flacons (40600 x 2 ml) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant