Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 L, système de secours CO2, 230 V/50 Hz
Reconnu pour son efficacité énergétique et sa fiabilité, le congélateur coffre-fort Eppendorf ULT CryoCube FC660h contenant 660 L et les liquides de refroidissement verts offrent un stockage sans souci et à long terme d’échantillons précieux. Comme l’accès se fait par le haut, l’air froid reste dans le congélateur, ce qui entraîne une réduction de la consommation d’énergie.
Marque: Eppendorf™ F660322001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CryoCube™ FC660h, 660 L, système de secours CO2, 230 V/50 Hz- Capacité : 660 L (23,3 pi3)- Consomme seulement 8,1 kWh/jour (230 V)- Espace au sol nécessaire : 207 x 84,5 cm- Contient jusqu’à 52 000 échantillons- -50°C à -86°C- Compatible avec le système d’injection de CO2/LN2 comme protection pour une sécurité optimale des échantillonsSpécification
Congélateurs | |
660 L | |
oui | |
84 x 207 x 107,5 cm (81,5 x 33,1 x 42,3 po) | |
23,2 in | |
59 cm | |
29,9 in | |
57,9 in | |
147 cm | |
Serrure | |
CO2 ou LN2 en option | |
230 V | |
8100 W | |
R290 / R170 |
23,3 pi3 | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
59 x 147 x 76 cm/23,2 x 57,9 x 29,9 po. | |
33,1 in | |
84 cm | |
42,3 in | |
81,5 in | |
207 cm | |
207 x 84,5 cm | |
en option | |
6,0 A | |
230 V, 50 Hz | |
2 étages | |
40 |