Learn More
Eppendorf™ Congélateur à températures ultra-basses CryoCube F740hiw , 3 compartiments, avec réserve de LN2
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7160071
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Modèle:
Modèle avec porte à poignée à gauche
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15922421
Marque: Eppendorf™ F740323111
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Congélateur à températures ultra-basses, innovant, de qualité supérieure, moins 86°C, avec refroidissement verts, consommation énergétique réduite et différentes options de configuration.
  • Réfrigérants naturels pour un refroidissement à l’épreuve du futur
  • Orifice d’aération automatisé pour rapidement réaccéder aux échantillons
  • Poignée de porte ergonomique pour un fonctionnement facile et en douceur
  • Commande d’accès personnalisé pour une sécurité optimale des échantillons
  • Systèmes compresseurs en cascade éprouvés en deux étapes pour des conditions de travail à long terme
  • Un accès facile au filtre à air permet un nettoyage régulier et des performances optimales
  • Roulettes ultra-robustes pour facilement le déplacer, si nécessaire
  • Panneaux à isolation sous vide renforcés d’une couche isolante en mousse de polyuréthane
  • Interface utilisateur intuitive pour facilement régler et surveiller la température, ainsi que pour exporter des données par le biais d’un port USB
  • Corps robuste en acier inoxydable pour une sécurité élevée des échantillons et un nettoyage facile
  • Tête de sonde interne située au centre du congélateur afin de prendre des mesures fiables de la température
  • La plaque de sécurité verrouillable protège les interrupteurs de marche / arrêt contre toute interruption accidentelle
  • La réduction de la consommation énergétique se traduit par des coûts de fonctionnement plus bas
  • Conçu pour fonctionner en silence afin d’offrir de meilleures conditions
    de travail
  • Augmentation de 14 % de la capacité de stockage d’échantillons, par rapport à ses prédécesseurs
  • Précision optimisée de la température pour un stockage d’échantillons en toute sécurité
  • Les portes intérieures isolées sont équipées de joints pour minimiser les fluctuations
    de température lors de l’accès aux échantillons
  • Les modèles d’interface avancés sont dotés d’un accès utilisateur unique et d’un système de connexion
    afin d’assurer le plus grand niveau de sécurité et de sûreté des échantillons
  • La commande de l’onduleur permet d’utiliser des congélateurs avec des circuits de 100, 115, 208, et
    230 V, en changeant simplement le câble d’alimentation
  • Modèles disponibles avec 3 ou 5 compartiments intérieurs pour avoir plusieurs options de disposition
  • Modèles disponibles avec une porte extérieure équipée d’une poignée à gauche ou à droite pour avoir davantage de possibilités
  • Modèles disponibles avec refroidissement par air ou refroidissement à eau
  • Modèles disponibles avec systèmes de refroidissement de secours
  • Modèles disponibles avec enregistreurs graphiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Refroidi à l’eau
Capacité (métrique) 740 L
Modèle de porte Poignée à gauche
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Certifications/Conformité Certificat de qualité individuel, avec numéro de série, fourni en standard pour votre documentation.
Roulettes Oui
Comprend Prise EU
Array 3 compartiments intérieurs
Modèle Modèle avec porte à poignée à gauche
Eau réfrigérée Oui
Dimensions (P x l x H) extérieures 98 x 109,9 x 197,3 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 62,1 x 86,5 x 139 cm
Enregistreur graphique Non
Systèmes de secours LN2 (installé en usine)
Type de bouchon UE
Alimentation électrique Onduleur de tension intégré pour une utilisation flexible avec secteur / alimentation 100 - 230 V.
Réfrigérant R290/R170 :Réfrigérants sans HCFC et sans CFC, sans danger pour l’environnement