Learn More
Eppendorf CryoCube F740hiw
La série Eppendorf CryoCube F740 offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740hiw est la version avec refroidissement par eau de la classe 740 litres. Le concept PhysioCare permet une utilisation simple et confortable en termes d'ergonomie.
Marque: Eppendorf F740320141
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Interface à écran tactile
- Ne consomme que 11,7 kWh/jour (vert)
- Peut contenir jusqu'à 57 600 échantillons
- Temps de refroidissement à -80°C: 4 h 10 min
- Intérieur : Acier inoxydable ; extérieur : acier recouvert de poudre
- Mousse en polyuréthane + Panneaux d'isolation du vide (corps + porte)
- 3 compartiments avec 3 portes intérieures fermées et isolées
- Porte extérieure avec poignée à gauche, refroidissement par eau
- Compatible avec le système d'injection CO2/LN2 (Type 'étroit') comme système de secours pour une meilleure sécurité des échantillons
Spécification
CryoCube F740hiw, ULT freezer, 740L, VIP, WC, DoRi, 5, 230V/50Hz (EU) | |
26.1 cu. ft. | |
1°C | |
1 | |
Left | |
Acier inoxydable | |
5 | |
Touchscreen interface | |
Oui | |
38.6 in. | |
98.0 cm | |
77.7 in. | |
197.3 cm | |
43.7 in. | |
111 cm | |
Touch Interface | |
CO2 ou LN2 en option | |
UE | |
230V/50Hz (EU) | |
R290 / R170 | |
18 |
Freezers | |
740 L | |
Hinged | |
3 | |
Acier | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
Freestanding | |
Oui | |
62.1 × 86.5 × 139 cm / 24.5 × 34.1 × 54.7 in. | |
24.5 in. | |
62.1 cm | |
54.7 in. | |
139 cm | |
34.1 in. | |
86.5 cm | |
Serrure | |
0.25 | |
220 V | |
2 étages | |
57,600 Samples |
Correction du contenu d'un produit
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction