Learn More
Eppendorf™ Congélateur à températures ultra-basses CryoCube F740hi , 5 compartiments, avec réserve de LN2
GREENER_CHOICE
Congélateur à températures ultra-basses, innovant, de qualité supérieure, moins 86°C, avec refroidissement verts, consommation énergétique réduite et différentes options de configuration.
Marque:  Eppendorf™ F740323031
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15982411
  • 20170.36€ / 1 pièce
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Afficher plus
Specifications
Specifications
Refroidissement par air
Poignée à gauche
Certificat de qualité individuel, avec numéro de série, fourni en standard pour votre documentation.
Prise EU
Modèle avec porte à poignée à gauche
98 x 109,9 x 197,3 cm
Non
UE
R290/R170 :Réfrigérants sans HCFC et sans CFC, sans danger pour l’environnement
740 L
Acier inoxydable
Oui
5 compartiments intérieurs
Non
62,1 x 86,5 x 139 cm
LN2 (installé en usine)
Onduleur de tension intégré pour une utilisation flexible avec secteur / alimentation 100 - 230 V.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    SDS
    Documents Certificates
    View accessory products
    Special Offers
    Special Offers
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Eppendorf™ Congélateur à températures ultra-basses CryoCube F740hi , 5 compartiments, avec réserve de LN2 > Poignée à gauche, prise UE