Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740hi avec interface à écran tactile
Concevez le congélateur en fonction de l'échantillon : la série CryoCube™ F740 Eppendorf est la dernière addition à la famille de congélateurs Eppendorf.
Spécification
Type | Air-cooled |
---|---|
Capacité (métrique) | 740 L |
Porte intérieure | 3 |
Isolation | Vacuum, Polyurethane Foam |
Modèle | Upright, F740hi |
Description
- La mousse isolante traditionnelle, renforcée par des panneaux d’isolation sous vide dans le corps de l’appareil et les renforcements isolants en polyuréthane au niveau de la porte garantissent une isolation efficace
- Porte externe avec une poignée à gauche ou à droite pour optimiser son utilisation dans votre laboratoire
- Panneau de commande encastré, facile à lire, au niveau des yeux, avec fonction d’alarme
- Les portes intérieures isolées et scellées minimisent les pertes de froid lors de l’accès aux échantillons
- Équipés de trois ou cinq compartiments pouvant être complétés de racks Eppendorf ou d’autres marques reconnues
- Chaque étagère possède une buse d’aération permettant de rapidement régler la température
- Les congélateurs à températures ultra-basses sont adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques
Spécification
Air-cooled | |
3 | |
Upright, F740hi | |
230 V 50 Hz |
740 L | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Gray | |
10,500 w |