Learn More
Eppendorf™ Congélateurs CryoCube™ F740h dotés de 3 étagères
GREENER_CHOICE
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
Marque:  Eppendorf™ F740343011
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15917095
  • 18398.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Interface LED classique
  • Liquides de refroidissement verts
  • Refroidissement par air
  • Poignée : Côté gauche
  • 3 étagères intérieures
  • 100-240 V / 50-60 Hz
  • Volume : 740 L (26,1 pi3)
  • Consomme 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C ; 230 V)
  • Contient jusqu’à 57 600 échantillons
  • Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
  • Intérieur : Acier inoxydable
  • Extérieur : Acier thermolaqué
  • Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
  • 3 compartiments avec 3 portes intérieures isolées et hermétiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
3
Vide, mousse de polyuréthane
Acier thermolaqué
LED
62,1 x 86,5 x 139 cm
Protection par mot de passe
100 à 240 V, 50 à 60 Hz
R290 / R170
Hermétique, isolée
À droite
Acier inoxydable
3
91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Non
LN2 (installé en usine)
Consomme 11,8 kWh/jour
Échantillons (57 600)