Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740h, 230 V / 50 Hz
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
Marque: Eppendorf™ F740340041
15656.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Interface LED classique
- Liquides de refroidissement verts
- Refroidissement par air
- 230 V / 50 Hz
- Volume : 740 L (26,1 pi3)
- Consomme 11,8 kWh/jour
- Contient jusqu’à 57 600 échantillons
- Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
- Intérieur : Acier inoxydable
- Extérieur : Acier thermolaqué
- Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
Spécification
740 L | |
3 | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
LED | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
Protection par mot de passe | |
230 V, 50 Hz | |
R290 / R170 | |
Échantillons (57 600) |
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
Prise de la | |
Acier inoxydable | |
5 | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Non | |
Non disponible | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
357 à 366 kg | |
18 à 30 |