Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ULT repose sur les boîtiers de conservation. Les boîtes doivent être entreposées dans des racks pour congélateur dédiés. Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un transfert facile des boîtes d’échantillons.
Marque: Eppendorf™ 6001072910
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stainless steel rack for boxes
Spécification
Rack | |
4 x 6 | |
Gray | |
Stainless Steel | |
Rectangular | |
No | |
64 mm (2.5 in.) Boxes | |
563 mm | |
412 mm |
Freezer Rack | |
Non autoclavable | |
Boxes | |
24 | |
6 | |
Non stérile | |
5.5 x 22.2 x 16.2 in. | |
140 mm |