Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ULT repose sur les boîtiers de conservation. Les boîtes doivent être entreposées dans des racks pour congélateur dédiés. Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un transfert facile des boîtes d’échantillons.
Marque: Eppendorf™ 6001072510
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Stainless steel rack for boxes
Spécification
Freezer Rack | |
4 x 3 | |
Gray | |
Stainless Steel | |
Rectangular | |
No | |
127 mm (5 in.) Boxes | |
563 mm | |
414 mm |
Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes | |
12 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
5.5 x 22.2 x 16.3 in. | |
140 mm |