Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ULT repose sur les boîtiers de conservation. Les boîtes doivent être entreposées dans des racks pour congélateur dédiés. Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un transfert facile des boîtes d’échantillons.
Marque: Eppendorf™ 6001082410
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Stainless steel rack for boxes
Spécification
Freezer Rack | |
4 x 3 | |
Gray | |
Stainless Steel | |
Rectangular | |
No | |
102 mm (4 in.) Boxes | |
563 mm | |
324 mm |
Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes | |
12 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
5.5 x 22.2 x 12.8 in. | |
140 mm |