Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CR CO2, UE/R.-U.
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Les congélateurs ultra-basse température Eppendorf CryoCube F570 permettent des coûts d’exploitation minimaux et une protection supérieure des échantillons Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures facilitant l’accès aux échantillons, la mousse de polyuréthane solide protège vos précieux échantillons.
Marque: Eppendorf™ F571304031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CryoCube™ série F570, 570 L, congélateur ultra-basse température, avec interface LED, liquides de refroidissement verts et refroidissement par air, poignée sur côté gauche, 5 clayettes, 230 V/50 Hz
- Capacité : 570 L (20,1 pi³)
- Consomme seulement 10,5 kWh/jour (230 V)
- Espace au sol nécessaire : 102,5 x 85,2 cm
- Contient jusqu’à 40 000 échantillons
- Temps de pull-down jusqu’à -80°C : 4 h
- Compatible avec le système d’injection de CO2/LN2 comme protection pour une sécurité optimale des échantillons
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
20,1 pi3 | |
5 | |
Mousse en polyuréthane | |
Oui | |
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 po.) | |
35,4 in | |
89,8 cm | |
76,2 in | |
43,4 in | |
110,3 cm | |
Serrure | |
CO2 (installé en usine) | |
EU, UK | |
10 500 W | |
R404A / R508B |
570 L | |
À droite | |
LED | |
2 | |
89,8 x 110,3 x 193,6 cm (43,4 x 35,4 x 76,2 in) | |
22,6 in | |
57,5 cm | |
49,8 in | |
30,1 in | |
76,5 cm | |
En option | |
7,0 A | |
230 V | |
2 étages | |
25 |