Learn More
Thermo Scientific™ Cryoboîtes
GREENER_CHOICE
Code produit. 11775343
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Capacité:
100 (flacons de 1 à 1,5 ml)
100 (flacons de 1 à 1,8 ml)
100 (flacons de 3,6 ml)
25 (flacons de 1 à 1,8 ml)
25 (flacons de 1,2 et 2 ml)
64 (Tubes de microcentrifugation de 1,5 ml)
81 (Flacons de 1 à 1,8 ml)
81 (Flacons de 1 à 2 ml)
81 (Flacons de 1,2 et 2 ml)
81 (Flacons de 3,6 ml)
81 (Flacons de 5 ml)
Matériau:
Carton
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
24 pièces
30 pièces
4 pièces
42 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 11775343
Marque: Thermo Scientific™ 341483
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques.
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques. Choisissez parmi une variété de modèles Thermo Scientific™ CryoBox™ en plastique durable avec des couvercles quadrillés et des grilles d’emplacement imprimées, ou choisissez des CryoBoxes™ économiques en carton / aggloméré pour un stockage à court terme. Les boîtes en plastique sont optimisées pour s’adapter au mieux aux flacons et aux tubes de microcentrifugation de nos propres marques Nalgene™ et Nunc™.
  • Cryoboîtes entièrement fabriquées en plastique et résistantes pour le stockage à court ou long terme
  • Couvercles quadrillés sur cryoboîtes en plastique pour empêcher tout problème d’alignement
  • Boîtes en plastique autoclavables permettant la décontamination et l’utilisation à des températures comprises entre -196°C et +121°C
  • Grille imprimée sur les couvercles en plastique pour faciliter la gestion des stocks
  • Cryoboîtes en carton/carton gris pour le stockage à court terme
  • Boîtes en carton/carton gris avec séparateurs et évents au niveau de la base pour un bon écoulement et une circulation d’air correcte
  • Disponibles avec des séparateurs de stockage à 25 à 169 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Polycarbonate, 132 x 132 x 78 mm
Couleur Blanc
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité 100 (flacons de 3,6 ml)
Gamme de produits Nunc
Quantité 4/Paquets, 24/Carton
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 132 x 132 x 78 mm
Longueur (impériale) 5,25 in
Longueur (métrique) 132 mm
Largeur (impériale) 5,25 in
Largeur (métrique) 132 mm
Hauteur (impériale) 3,063 in
Hauteur (métrique) 78 mm
Poids (métrique) 5 kg
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.