Learn More
Thermo Scientific™ Cryoboîtes
Trouvez la cryoboîte adaptée à tous les besoins et à tous les budgets grâce aux cryoboîtes Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 340061
345.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 4.32900kg
Description
Trouvez la cryoboîte adaptée à tous les besoins et à tous les budgets grâce aux cryoboîtes Thermo Scientific™, disponibles dans différents matériaux, allant de boîtes en carton économiques à des boîtes en polycarbonate durables et incassables. Cette gamme de boîtes comprend le format de stockage le plus dense qui existe : stockez 169 tubes de 1 ml dans une cryoboîte standard.
- Cryoboîtes entièrement fabriquées en plastique et résistantes pour le stockage à court ou long terme
- Couvercles quadrillés sur cryoboîtes en plastique pour empêcher tout problème d’alignement
- Boîtes en plastique autoclavables permettant la décontamination et l’utilisation à des températures comprises entre -196°C et +121°C
- Grille imprimée sur les couvercles en plastique pour faciliter la gestion des stocks
- Cryoboîtes en carton/carton gris pour le stockage à court terme
- Boîtes en carton/carton gris avec séparateurs et évents au niveau de la base pour un bon écoulement et une circulation d’air correcte
- Disponibles avec des séparateurs de stockage à 25 à 169 tubes
Spécification
Panneaux de particules, 145 x 145 x 75 mm | |
Blanc | |
Carré | |
100 (flacons de 3,6 ml) | |
10 x 10 | |
5,71 in | |
5,71 in | |
3,07 in | |
4,73 kg |
Boîtes en carton Nunc | |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
30/Paquet, 30/Carton | |
145 x 145 x 75 mm | |
145 mm | |
145 mm | |
75 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.