Learn More
Thermo Scientific™ Cryoboîtes
GREENER_CHOICE
Code produit. 11311625
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Capacité:
100 (flacons de 1 à 1,5 ml)
100 (flacons de 1 à 1,8 ml)
100 (flacons de 3,6 ml)
25 (flacons de 1 à 1,8 ml)
25 (flacons de 1,2 et 2 ml)
64 (Tubes de microcentrifugation de 1,5 ml)
81 (Flacons de 1 à 1,8 ml)
81 (Flacons de 1 à 2 ml)
81 (Flacons de 1,2 et 2 ml)
81 (Flacons de 3,6 ml)
81 (Flacons de 5 ml)
Matériau:
Carton
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
24 pièces
30 pièces
4 pièces
42 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 11311625
Marque: Thermo Scientific™ 340053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques.
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques. Choisissez parmi une variété de modèles Thermo Scientific™ CryoBox™ en plastique durable avec des couvercles quadrillés et des grilles d’emplacement imprimées, ou choisissez des CryoBoxes™ économiques en carton / aggloméré pour un stockage à court terme. Les boîtes en plastique sont optimisées pour s’adapter au mieux aux flacons et aux tubes de microcentrifugation de nos propres marques Nalgene™ et Nunc™.
  • Cryoboîtes entièrement fabriquées en plastique et résistantes pour le stockage à court ou long terme
  • Couvercles quadrillés sur cryoboîtes en plastique pour empêcher tout problème d’alignement
  • Boîtes en plastique autoclavables permettant la décontamination et l’utilisation à des températures comprises entre -196°C et +121°C
  • Grille imprimée sur les couvercles en plastique pour faciliter la gestion des stocks
  • Cryoboîtes en carton/carton gris pour le stockage à court terme
  • Boîtes en carton/carton gris avec séparateurs et évents au niveau de la base pour un bon écoulement et une circulation d’air correcte
  • Disponibles avec des séparateurs de stockage à 25 à 169 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Panneaux de particules, 145 x 145 x 53 mm
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité 100 (flacons de 1 à 1,8 ml)
Gamme de produits Nunc
Quantité 42/Paquet, 42/Carton
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 145 x 145 x 53 mm
Longueur (impériale) 5,71 in
Longueur (métrique) 145 mm
Largeur (impériale) 5,71 in
Largeur (métrique) 145 mm
Hauteur (impériale) 2,09 in
Hauteur (métrique) 53 mm
Poids (métrique) 4,73 kg
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.