Learn More
Thermo Scientific™ Cryoboîtes
Description
Répondez aux besoins de tous les budgets avec des CryoBoxes™ en plastique ou en carton conçues pour stocker des flacons et des tubes cryogéniques. Choisissez parmi une variété de modèles Thermo Scientific™ CryoBox™ en plastique durable avec des couvercles quadrillés et des grilles d’emplacement imprimées, ou choisissez des CryoBoxes™ économiques en carton / aggloméré pour un stockage à court terme. Les boîtes en plastique sont optimisées pour s’adapter au mieux aux flacons et aux tubes de microcentrifugation de nos propres marques Nalgene™ et Nunc™.
- Cryoboîtes entièrement fabriquées en plastique et résistantes pour le stockage à court ou long terme
- Couvercles quadrillés sur cryoboîtes en plastique pour empêcher tout problème d’alignement
- Boîtes en plastique autoclavables permettant la décontamination et l’utilisation à des températures comprises entre -196°C et +121°C
- Grille imprimée sur les couvercles en plastique pour faciliter la gestion des stocks
- Cryoboîtes en carton/carton gris pour le stockage à court terme
- Boîtes en carton/carton gris avec séparateurs et évents au niveau de la base pour un bon écoulement et une circulation d’air correcte
- Disponibles avec des séparateurs de stockage à 25 à 169 tubes
Spécification
Spécification
| Description | Polycarbonate, 132 x 132 x 78 mm |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polycarbonate |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Capacité | 100 (flacons de 3,6 ml) |
| Gamme de produits | Nunc |
| Quantité | 4/Paquets, 24/Carton |
| Matrice de tubes | 10 x 10 |
| Dimensions (L x l x H) | 132 x 132 x 78 mm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.