Learn More
Greiner Bio-One Rack de support Cryo.s
En PC pour résister à une température extrême avec une base en caoutchouc afin d’éviter les glissements. Le rack de support Greiner Bio-One™ Cryo.s offre un espace pouvant accueillir jusqu’à 40 Cryo.s avec base à pied en forme d’étoile.
Marque: Greiner Bio-One 802501
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Le travail en cryotechnique d’une seule main est facilité
- Résistent à des températures de - 150° à + 130°C
- Rack bleu avec base en caoutchouc noir
- Conditionnement individuel
- Non stérile
Spécification
Bleu | |
200 mm | |
200 x 100 x 22 mm | |
40 Cryo.s™ avec base en forme d’étoile | |
200 x 100 mm | |
Rack de support |
22 mm | |
100 mm | |
Utilisé en tant que rack de support | |
Boîte de 1 | |
PC |