Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s avec filetage interne
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 ml
5 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Forme du fond:
Fond conique ; base à pied en forme d’étoile
Fond rond ; base à pied en forme d’étoile
Rond
Rond, autostable
Comprend:
Inserts de bouchon supplémentaires
Sans champ de marquage
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
Description
- Exempts d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
- Stériles, apyrogènes, non cytotoxiques, ne contiennent aucun métal lourd
- Marquage CE (CE / IVD)
- Par mesure de sécurité, les tubes Cryo.s doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse sur l’azote liquide
- Conviennent à l’expédition par voie aérienne
- Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
- 150 inserts par boîte (pour un marquage supplémentaire sur le bouchon)
- Conviennent au stockage à -20°C, -80°C et en phase vapeur du LN2
- Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
- Qualité médicale ultra-pure, PP certifié USP classe VI sans élément lixiviable
- Boîtes de stockage d’accessoires et portoirs de travail disponibles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube cryogénique |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | PP |
| Comprend | Inserts de bouchon supplémentaires |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +121°C |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |