Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PP à fond conique de 1 ml avec bouchon à filetage interne Cryo.s™
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Naturel
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Filetés
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Le filetage interne est équipé d’un joint en silicone
- Avec zone d’écriture sur le dia. int. et base en étoile
- Stérile
- Apyrogènes et non toxiques
- Comprend 150 inserts pour bouchon blancs
- Dia. x hauteur : 12.5 x 42 mm
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 12,5 mm |
| Type de produit | Tube de stockage cryogénique |
| Description | Sans surface d'écriture |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Forme du fond | Conique |
| Matériau | PP |
| Type de filetage | Interne |
| Comprend | Base de pieds en forme d’étoile, surface d’écriture d’identification et 150 inserts pour bouchons blancs |
| Longueur (métrique) | 48 mm |
| Afficher plus |