Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques
Manipulez les échantillons de stockage cryogénique et à ultra-basse température avec les gants cryogéniques qui offrent une excellente protection thermique.
Spécification
| Description | Shoulder Length |
|---|---|
| Couleur | Blue |
| À utiliser avec (application) | Handling Samples from Ultra-Low Temperature and Cryogenic Storage |
| Longueur (impériale) | 28 in. |
| Longueur (métrique) | 71.12 cm |
Description
Manipulez les échantillons de stockage cryogénique et à ultra-basse température avec les gants cryogéniques Thermo Scientific™, qui offrent une excellente protection thermique.
- Confortables, légers, protection perméable à l’air
- Avec boucles latérales pour les enfiler/retirer rapidement
- Disponible en plusieurs tailles
- Garantie spécifique à chaque pays. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
| Shoulder Length | |
| Handling Samples from Ultra-Low Temperature and Cryogenic Storage | |
| 71.12 cm |
| Blue | |
| 28 in. |