Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur à mi-bras
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
- Confortables, légers, protection perméable à l’air
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Description | Longueur mi-bras |
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
Dimensions | M |
À utiliser avec (application) | Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique |
Longueur (impériale) | 14 in |
Longueur (métrique) | 35,6 cm |