Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Click to view available options
Modèle:
Mi-longs
Épaule
Description
- Offrent une protection dans les environnements ultra-froids, jusqu’à -196°C
- Protection thermique, flexibilité et dextérité maximales
- La doublure intérieure éloigne l’humidité pour plus de confort en cas d’utilisation prolongée
- CE Cat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE catégorie I, EN 511, EN 388, EN 420 |
Couleur | Bleu |
Type de produit | Gants cryogéniques |
Dimensions | S |
Modèle | Épaule |
Temperature (Metric) Max | -196°C |
À utiliser avec (application) | Manipulation de glace sèche, congélateurs basse et ultra basse température, systèmes cryogéniques fermés |