Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques
Code produit. 11822731 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
64
81
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11822731
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez ces cryoboîtes avec différents séparateurs pour le stockage à température ultra-basse. Les cryoboîtes en carton Ratiolab™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Carton
Forme Rectangulaires
Type Boîte cryogénique
Capacité 64
Comprend Séparateurs
Température min. (métrique) -80°C
Quantité 10/boîte
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 50 mm