Learn More
Thermo Scientific™ Tabliers cryogéniques
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
Conditionnement:
1 pièce
Description
Protégez vos vêtements avec les tabliers cryogéniques Thermo Scientific™, disponibles en petites, moyennes et grandes tailles.
- Petite : 36 po (91,4 cm)
- Milieu : 42 po (106,7 cm)
- Grande : 48 po (121,9 cm)
Spécification
Spécification
| Type | Tablier cryogénique |
| Dimensions | Moyenne |
| Couleur | Bleu |
| Largeur (impériale) | 42 po |
| Largeur (métrique) | 106,7 cm |