Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
Marque:  Welch™ 3082-00
Code produit. 15852782
  • 3690.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pompe à vide rotative à deux étages Welch Gardner Denver CRVpro
  • La pompe à vide robuste CRVpro appartient à la nouvelle génération de pompes à palettes rotatives à deux étages à haute performance Welch.
  • La pompe s’imprime avec sa longue durée de vie, sa fiabilité absolue et ses faibles exigences d’entretien.
  • Ceci a été permis grâce à 3 innovations majeures :
    • Sa faible température de fonctionnement, qui ralentit les processus de corrosion potentiels et réduit la consommation d’huile.
    • Son grand réservoir d’huile assure une faible concentration chimique, ce qui contribue à la prolongation des intervalles d’échange d’huile.
    • Son revêtement intérieur spécial augmente la résistance chimique de la pompe.
  • Livraison : Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage.
Spécification
Spécification
0,05 Torr
Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage
cUL et CE
CRVpro 8
40°C
50/60 Hz
4,7 CFM, 133 l/min
2 x 10-3 mbar (1,5 x 10-3 torr)
0,5 hp
1450 tr/min
18,2 x 6,1 x 9,1 in
49,6 lb
10°C
Pompe à aube rotative
1 000 ml
230 V