Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage intensif série 42-474 Crusader Flex™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
Description
- Offrent une résistance élevée aux coupures, aux petites blessures et à l’abrasion
- Préhension accrue sur les surfaces sèches et huileuses
- Confortables et flexibles : intérieur en feutre non tissé, absorbant la sueur
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003, EN 407:2004 |
Description | Structure :Taillées et cousues |
Couleur | Gris |
Matériau | Nitrile |
Type de produit | Gants en nitrile à usage intensif |
Dimensions | 8 |
Temperature (Metric) Max | 180°C |
Matériau de revêtement | Coton et polyester non tissés |
Type d’emballage | 12 paires dans un sachet, 6 sachets dans un carton |
Résistant à | Coupures, blessures mineures et abrasion |
Afficher plus |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant -
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24096Expire: 2025-05-16
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage intensif série 42-474 Crusader Flex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu