Learn More
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Gray
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marque:  Notrax 406C0036GY
Description
  • Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 127 mm d’épaisseur
  • La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordinaire, selon des tests effectués par un laboratoire indépendant
  • Les larges nervures latérales offrent une traction et facilitent le balayage
  • Disponibles avec des bordures jaunes le long des côtés conformes au code OSHA 1910-144
  • Les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Spécification
Gris
1830 cm
Tapis industriel et commercial
60 pi
Vinyle microcellulaire
91 cm