Learn More
Cytiva Matrice Dextrane réticulée Cytodex 3
Marque: Cytiva 17-0485-03
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.66200kg
Description
Cytodex 3, formé par couplage chimique d’une fine couche de collagène dénaturé à la matrice dextrane réticulée, est le microporteur de choix pour les cellules qui peuvent être difficiles à cultiver in vitro. La culture des microporteurs est une technique qui permet la culture pratique à haut rendement des cellules dépendantes de l’ancrage. Cytodex a été spécifiquement développé pour la culture d’un large éventail de cellules animales dans des volumes de culture allant de quelques millilitres à plus de six mille litres. L’utilisation de Cytodex dans des systèmes de culture en suspension simples fournit des rendements de plusieurs millions de cellules par millilitre. Formé par le remplacement d’une matrice dextrane réticulée par des groupes DEAE chargés positivement répartis dans toute la matrice, est un microporteur à usage général.- Conçu pour la culture de cellules primaires ou de cellules présentant une morphologie épithélioïde, en particulier de cellules à faible efficacité de placage ou de types cellulaires différenciés ou sensibles qui sont normalement difficiles à cultiver, par exemple, des hépatocytes, des cellules endocriniennes.
- Contient une couche de collagène porcin (gélatine) dénaturé par acide à la surface de la matrice microporeuse.
- Conçu pour produire des cellules récoltées de la plus haute viabilité.
- Transparent pour un examen microscopique facile des cellules attachées.
Spécification
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé. | |
Cytodex 3 | |
500 g |