Learn More
Sel sodique de cromolyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Cromolyn sodium salt is used as a mast cell stabilizer that prevents release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells. Cromolyn sodium salt is used as a chemopreventive and an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de Cromolyn est utilisé comme stabilisateur de mastocytes qui empêche la libération d’histamine et d’autres médiateurs pro-inflammatoires des mastocytes. Le sel de sodium de Cromolyn est utilisé comme agent chimiopréventif et anti-inflammatoire.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 100 mg/ml
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le sel de sodium de Cromolyn est utilisé comme stabilisateur de mastocytes qui empêche la libération d’histamine et d’autres médiateurs pro-inflammatoires des mastocytes. Le sel de sodium de Cromolyn est utilisé comme agent chimiopréventif et anti-inflammatoire.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 100 mg/ml
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cromolyn sodium salt |
Couleur | Blanc à jaune |
Quantité | 1 g |
Merck Index | 14,2590 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water to 100mg/ml |
Nom IUPAC | disodium ; 5-[3-(2-carboxylato-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromène-2-carboxylate |
Poids de la formule | 512.33 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |