Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocéine Scarlet 7B, > à une teneur en colorant de 70 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5g
25g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Forme | Poudre |
Format | Poudre |
Poids de la formule | 584,53 |
Point de fusion | 181-188° |
Type de produit | Crocéine Scarlet 7B |
Pureté | >Teneur en colorant de 70 % |
Quantité | 1 g |
Solubilité | Soluble dans l’eau |