Learn More
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
Pour station de sertissage électronique programmable haute puissance
406.98€ - 434.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15532340
|
Fisherbrand™
20 06 3206 |
20 mm | N/A | |||||||
15542300
|
Fisherbrand™
08 06 3200 |
8 mm |
434.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15542310
|
Fisherbrand™
11 06 3202 |
11 mm | N/A | |||||||
15562330
|
Fisherbrand™
13 06 3204 |
13 mm | N/A | |||||||
Description
- Tête de sertissage pour bouchons en aluminium
Spécification
Plastique, Acier | |
Crimping Head |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance